Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 82,90 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 338,00 € 287,30 € |
Informazioni su questo articolo
82,90 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(O)=O)cc1
InChI
1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
InChI key
GAMRBCZMOOMBSQ-CCEZHUSRSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description A cell-permeable inhibitor of phospholipase A2 that blocks epinephrine-stimulated thromboxane production in platelets. | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 10-30°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, deionized water: ≤2 mg/mL |
| color white to off-white | color white | color white | color white |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?