1.03132
1,4-Dioxane
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
1,4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
41 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Descrizione
isocratic
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C
Potenza
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.7-25.2 % (v/v)
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Trasmittanza
245 nm, ≥50%
270 nm, ≥80%
300 nm, ≥98%
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
P. ebollizione
101.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
12 °C
Temp. transizione
flash point 11 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Cross-Polarization Solid-State NMR Quantification of Species within Pores of Metal-Organic Frameworks: Though not directly linked to 1,4-dioxane, this study employs methodologies that could be applicable for the analysis of dioxane and other similar molecules within complex structures, relevant for chemists and material scientists engaged in molecular characterization (Wu & Xu, 2024).
- Photosensitized covalent organic framework as a light-induced oxidase mimic for colorimetric detection of uric acid: This innovative approach using a framework that could potentially be adapted for 1,4-dioxane detection underscores the intersection of material science and analytical chemistry, which could intrigue researchers developing new analytical methods (Wang et al., 2024).
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 245 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 270 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 300 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Protocolli
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.