This product is a 5% Borax solution prepared from sodium tetraborate decahydrate. It is intended for use in the Silver Staining Kit, HT100. Use for other applications has not been investigated and would have to be determined experimentally.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 110,00 € |
Informazioni su questo articolo
110,00 €
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
5 g/dL in deionized water
technique(s)
titration: suitable
pH
8.9-9.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 5 g/dL in deionized water | description - | description - | description 200 mg/dL in deionized water |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| concentration 5 g/dL in deionized water | concentration 2 g/dL | concentration - | concentration 200 mg/dL in deionized water |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
1330-43-4
1330-43-4
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Hallo, is this borax solution suitable to disolve carmine (dry powder) to form borax-carmine solution for histological staining?
1 risposta-