Key Documents
1.01701
Millipore
N⁶-Benzyladenine
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N⁶-Benzyladenine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
214-927-5
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99.0% (HPLC)
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for biochemistry
Risultati analitici
Assay (HPLC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum (buffer pH 2.0): 271 - 278 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0005 %; buffer pH 2.0): 830 - 870
Certificati d'analisi (COA)
Ti serve un CdA esemplificativo?
Questo è un Certificato d’Analisi (CdA) campione; esso potrebbe non essere rappresentativo di un lotto di prodotto recente.