Documenti fondamentali
1.01632
Supelco
Monochloramine Test, photometric
photometric, 0.050-10.00 mg/L (Cl2), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl), 0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), Spectroquant®
Scegli un formato
150 TESTS
265,00 €
265,00 €
Spedizione prevista il05 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 TESTS
265,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
265,00 €
Spedizione prevista il05 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Monochloramine Test, photometric, 0.050-10.00 mg/L (Cl2), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl), 0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 150 tests
Analiti specifici
monochloramine
Campo di misura
0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N)
0.036-7.26 mg/L (NH2Cl)
0.050-10.00 mg/L (Cl2)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Indophenol blue)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric 0.050 - 10.00 mg/l Cl₂ 0.036 - 7.26 mg/l NH₂Cl 0.010 - 1.98 mg/l NH₂Cl-N Spectroquant®
This Spectroquant® Monachloramine Reagent Test allows the accurate quantification of the monochloramine content in water samples and disinfectant solutions.
Method applied: In the presence of a catalyst, monochloramine (NH2Cl) reacts with thymol to form a blue indophenol derivative which is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3