Documenti
1.01582
Supelco
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
99%, for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, Gold(III)chloride hydrochloric acid, Gold trichloride hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HAuCl4 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
240-948-4
NACRES:
NA.21
product name
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, for analysis EMSURE®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Forma fisica
solid
Punto di fusione
30 °C
Densità
3.9 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/Au.4Cl/q-1;;;;/p+1
UZPNXZZKOCLVOD-UHFFFAOYSA-O
Risultati analitici
Identity (Raman-spectrum): conforms
Assay (AuCl4H, calculated of Au): 99 - 100 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3