398462
Gold(III) hydroxide
Sinonimo/i:
Gold Trihydroxide, Gold trihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
79-81.4% Au basis (after reduction with hydrazine dihydrate, gravimetric)
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O[Au](O)O
InChI
1S/Au.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
WDZVNNYQBQRJRX-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.