Documenti fondamentali
50780
Sigma-Aldrich
Cloruro d′oro(III)
~52% Au basis
Sinonimo/i:
Acido cloroaurico, Acido tetracloroaurico(III), Cloruro aurico, Tetracloroaurato(III) di idrogeno
Scegli un formato
250 MG
143,00 €
1 G
439,00 €
5 G
955,00 €
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
143,00 €
1 G
439,00 €
5 G
955,00 €
About This Item
Formula condensata:
HAuCl4 · aq
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.79 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Concentrazione
~52% Au
Colore
brown
Densità
3.9 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Gold(III) chloride hydrate is a yellowish crystalline solid and a powerful oxidizing agent widely used in gold electroplating, catalyst synthesis, and organic transformations.[1] [2]
Applicazioni
Gold(III) chloride hydrate can be used:
  • As a precursor to synthesize blue-emitting gold nanoclusters.[1]
  • As a dopant to enhance the optoelectronic properties of single-walled carbon nanotubes.[3]
  • To produce composite colloids of gold and polypyrrole.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly efficient doping of carbon nanotube films with chloroauric acid by dip-coating
Orysia T. Zaremba, et al.
Materials Science and Engineering, B, 278, 115648-115648 (2022)
Reaction of pyrrole and chlorauric acid a new route to composite colloids
Matthew C Henry, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148, D155-D155 (2001)
Blue emitting gold nanoclusters templated by poly-cytosine DNA at low pH and poly-adenine DNA at neutral pH
AC Thomas, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48, 6845-6847 (2012)
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.