Documenti fondamentali
379794
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.998% trace metals basis
Scegli un formato
1 G
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
172,00 €
About This Item
Formula condensata:
NaAuCl4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.77 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.998% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
VTMCVHXKFJBNKC-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
A water/alcohol soluble Au(I) complex formed from NaAuCl4 has potential for application in chemotherapeutics.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Douglas E. Berning et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2765-2769 (1997-06-18)
The reactions of water-soluble bisphosphines (HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2) (1) and (HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2) (2) with NaAuCl(4), in aqueous media, or AuClPPh(3), in biphasic media (aqueous/organic), produced the water/alcoholic-soluble Au(I) complexes [Au{(HOH(2)C)(2)PC(6)H(4)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (3), [Au{(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl (4), and [Au(2){(HOH(2)C)(2)PCH(2)CH(2)P(CH(2)OH)(2)}(2)]Cl(2) (5) in near quantitative yields. Stability and cysteine-challenge