Documenti fondamentali
1.01562
Supelco
Absorption tube for CO₂
(sodium hydroxide on support)
Sinonimo/i:
Carbon dioxide absorption
About This Item
Codice UNSPSC:
41104911
Livello qualitativo
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1