Documenti fondamentali
1.08803
Supelco
Drum key
for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
Sinonimo/i:
Drum key, Barrel key
Scegli un formato
1 UNIT
211,00 €
211,00 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
211,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
211,00 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Compatibilità
for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
The specially designed drum key is used to open our barrels and drums with 2 and 3/4" opening.
for opening and closing containers with 2" and 3/4" screw caps