Documenti
1.00682
Supelco
Acido succinico
for analysis EMSURE® ACS
Sinonimo/i:
Acido butandioico
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.09
Beilstein:
1754069
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-740-4
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
470 °C
Potenza
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.5% Water (Karl Fischer)
≤200 ppm Sulfated ash (600 °C)
≤50 ppm In water insoluble matter
≤5000 ppm Fumaric acid (HPLC)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 206 °C
Solubilità
58 g/L
Densità
1.56 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
940 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • La fotolisi anossica come via per i metaboliti primari sulla Terra primitiva. Il lavoro discute la trasformazione dell'acido succinico nel contesto dei processi chimici sulla Terra primitiva, evidenziando il suo ruolo potenziale nella chimica prebiotica (Taran & Unal, 2024).
  • Incorporazione dello zinco in un liquido protico ionico a base di imidazolio. Il lavoro esplora una nuova via catalitica che utilizza l'acido succinico per la produzione di plastificanti esteri, evidenziando l'efficienza di questo processo nelle applicazioni industriali (Latos et al., 2024).
Linkage
Sostituisce: SX1040; SX1040-3
Risultati analitici
Analisi (acidimetrica): ≥ 99,5
Identità (IR): conforme al test
Aspetto della soluzione (5%; acqua): conforme al test
Sostanze insolubili in acqua: ≤ 50 ppm
Punto di fusione: 185,0 - 190,0 °C
Cloruro (Cl): ≤ 5 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Solfato (SO₄): ≤ 30 ppm
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 5 ppm
Fe (Ferro): ≤ 5 ppm
Composti di azoto (come N): ≤ 0,001%
Acido fumarico (HPLC): ≤ 5000 ppm
Ceneri solfatate (600 °C): ≤ 200 ppm
Acqua (secondo Karl Fischer): ≤ 0,5%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Acido succinico certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
49893
Acido succinico
Acido succinico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623411
Acido succinico
Acido succinico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001988
Acido succinico
Acido succinico purum p.a., ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
14080
Acido succinico
Acido succinico BioReagent, BioRenewable, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
S9512
Acido succinico
Ammonium Test colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Supelco
1.11117
Ammonium Test