14079
Acido succinico
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (T)
Sinonimo/i:
Acido butandioico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (T)
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
P. eboll.
235 °C (lit.)
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
185-191 °C
Solubilità
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Surfactant/detergent extender/foaming agent
- As ion chelator in the electroplating process
- As a precursor for various industrially important chemicals such as adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts, and γ-butyrolactone
- Synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS) and polyamides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?