Documenti
1.17925
Supelco
Chlorine Test Strips, colorimetric
greener alternative
0-20 mg/L (Cl₂), MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce reattive per test del cloro
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test dei cloruri, colorimetric, 0-20 mg/L (Cl2), MQuant®
agenzia
suitable for EPA 1621
Livello qualitativo
Descrizione
semi-quantitative
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
chlorine
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
0-20 mg/L (Cl2)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Metodo: colorimetrico con strisce reattive MQuant per 0 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 mg/l Cl2®
Le strisce reattive MQuant® per il cloro consentono di effettuare un rapido test esplorativo per rilevare la presenza di cloro libero; sono state ideate fondamentalmente per controllare l′impiego dei disinfettanti clorurati. I disinfettanti clorurati sono tuttora utilizzati in tutto il mondo soprattutto per la clorazione di acque potabili e piscine. Una volta a contatto con la striscia reattiva, il cloro ossida un composto organico generando una colorazione viola. La concentrazione del cloro viene misurata in modo semiquantitativo per raffronto visivo della zona di reazione sulla striscia reattiva con la scala cromatica fornita. Per una misurazione quantitativa o per determinare il cloro totale, occorre fare riferimento ai kit per il cloro della gamma Reflectoquant® o Spectroquant®.
Vantaggi del Design for sustainability:
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Vantaggi del prodotto rivisitato:
  • Riduzione della striscia reattiva
  • Tubetto in alluminio riciclato
  • Foglietto illustrativo digitale
Per saperne di più sull'iniziativa: Piccoli cambiamenti alle strisce reattive per un grande impatto.
Applicazioni
  • 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina come indicatore multicolore del cloro nell'acqua in linea con i valori guida per la tutela della salute. Questo studio si concentra sull'utilizzo della 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina come indicatore della presenza di cloro nell'acqua, fornendo un metodo per garantire la conformità alle linee guida sanitarie attraverso un test visivo e semplice (Palladino et al., 2020).
  • Analisi del cloro libero in soluzione acquosa a concentrazione molto bassa con test a flusso laterale. Il presente documento presenta un metodo per testare le concentrazioni di cloro libero nell'acqua a livelli molto bassi utilizzando saggi a flusso laterale, che sono fondamentali per monitorare la qualità dell'acqua e garantire gli standard di sicurezza (Schwenke et al., 2019).
  • Alcuni fattori che influenzano la stabilità di Sterilox, un'acqua super-ossidata. Questo articolo, pur essendo incentrato sulla stabilità di Sterilox come disinfettante, affronta il contesto più ampio dell'utilizzo di soluzioni a base di cloro in ambienti che richiedono misure igienico-sanitarie rigorose, mettendo in rilievo l'importanza di effettuare regolarmente test sul cloro per garantirne l'efficacia (Rossi-Fedele et al., 2011).
Linkage
Sostituisce: 17925-1; 17925
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Test dei cloruri colorimetric, 0.010-0.30 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
Supelco
1.14434
Test dei cloruri
Chlorine Test photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00602
Chlorine Test
Chlorine Test colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14826
Chlorine Test
Articoli
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.
Protocolli
Standard AQA per cloro libero - Preparazione di una soluzione standard di cloro libero
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Preparazione di una soluzione standard di cloro libero conforme a DIN EN ISO 7393
Contenuto correlato
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.