Documenti
1.00582
Supelco
Tungstophosphoric acid hydrate
cryst. EMPLURA®
Sinonimo/i:
Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid
About This Item
Formula condensata:
H3[P(W3O10)4] · x H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
2880.05 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
215-682-7
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Forma fisica
solid
Potenza
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perdita
≤17% loss on ignition, 750 °C
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
107 °C
Solubilità
water: soluble at 20 °C
Densità bulk
960 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Pb: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Loss on ignition (750 °C): ≤ 17 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2