221856
Phosphomolybdic acid hydrate
ACS reagent
Sinonimo/i:
Molybdophosphoric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.01% insolubles
Densità
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Stringa SMILE
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3