Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
06-570
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-istone H3 (Ser10) marcatore di mitosi
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, Mitosis Marker
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
Scegli un formato
200 μG
648,00 €
648,00 €
A magazzinoDettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1226
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
648,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
ICC
IP
WB
Reattività contro le specie:
mouse, human
tecniche:
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
2176
648,00 €
A magazzinoDettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1226
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer10)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque proteine istoniche principali in relazione con la struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzata da un corpo centrale globulare e da una lunga coda con N terminale, l′H3 è implicato nella struttura dei nucleosomi a ′filo di perle′. La coda terminale N dell′istone H3 fuoriesce dal centro del nucleosoma globulare e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Queste modifiche includono il legame covalente di gruppi metili o acetili agli aminoacidi di lisina e arginina e la fosoforilazione di serina o treonina.
Specificità
Questo anticorpo riconosce l′istone H3 quando è fosforilato su Ser10.
Immunogeno
Epitopo: Ser10
Peptide lineare corrispondente a istone H3 umano su Ser10.
Applicazioni
Analisi Immunocitochimica: Diluizioni 1:500 da un lotto rappresentativo hanno rivelato istone H3 in cellule HeLa e A431.
Analisi per immunoprecipitazione: 10 µg da un lotto rappresentativo di fosfo istone H3 (Ser10) immunoprecipitato da estratto acido HeLa e lisato RIPA estratto acido HeLa trattato con Colcemide. Analisi
Beadlyte: Un lotto rappresentativo riconosce l′istone H3 fosoforilato su Ser10 mediante test Luminex.
Categoria della Ricerca
Epigenetica & Funzione nucleare
Il marcatore di mitosi anticorpo anti-fosfo-Istone H3 (Ser10), è un Anticorpo policlonale da coniglio per la rivelazione di Istone H3 fosforilato su Serina 10. Questo anticorpo ben documentato, noto anche sotto il nome Anti-H3S10p, è stato validato in ICC, IP & WB.
Sotto la categoria di ricerca
Istoni
Qualità
Misurato con Western blot nell′estratto con acido HeLa trattato con Colcemide.
Analisi Western Blot: 0,5 – 1 µg/mL di questo Istone H3 rivelato da anticorpo in 10 µg di estratto con acido HeLa trattato con Colcemide.
Descrizione del bersaglio
17 kDa
Stato fisico
Formato: Purificato
Proteina A purificata
Siero policlonale di coniglio in tampone contenente 0,1 M Tris-glicina, pH 7,4, 0,150 mM NaCl e 0,05% azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
2-8°C per un massimo di sei mesi.
Risultati analitici
Estratto acido HeLa di controllo
trattato con Colcemide
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
The Lim homeobox gene Lhx2 is required for olfactory sensory neuron identity.
Kolterud, A; Alenius, M; Carlsson, L; Bohm, S
Development null
Context-specific requirements for Fgfr1 signaling through Frs2 and Frs3 during mouse development.
Hoch, RV; Soriano, P
Development null
On hemangioblasts in chicken.
Weng, W; Sukowati, EW; Sheng, G
Testing null
Fgf8 expression defines a morphogenetic center required for olfactory neurogenesis and nasal cavity development in the mouse.
Kawauchi, S; Shou, J; Santos, R; Hebert, JM; McConnell, SK; Mason, I; Calof, AL
Development null
Lyubomir T Vassilev et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(28), 10660-10665 (2006-07-05)
CDK1 is a nonredundant cyclin-dependent kinase (CDK) with an essential role in mitosis, but its multiple functions still are poorly understood at a molecular level. Here we identify a selective small-molecule inhibitor of CDK1 that reversibly arrests human cells at
Articoli
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. Seville
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    IHC
    - work on IHC (parafin block, epitope retrievial with EDTA 1mM)
    concentration at 1/200 overnight 4·C
    Traduci con Google