07-598
Anti-GluR2/3 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-GluA2, Anti-GluR-2, Anti-GluR-B, Anti-GluR-K2, Anti-GluR2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, chicken, monkey, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA2(2891)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue, rat brain microsomal preparation, human brain lysates
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2