Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti
06-866
Sigma-Aldrich
Anti-acetyl-Histone H4 Antibody
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Informazioni sul gene
human ... H4C1(8359)
Descrizione generale
L'istone H4 è una delle 5 principali proteine ​istoniche coinvolte nella struttura della cromatina delle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N terminale, l′H4 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. L′acetilazione dell′istone H4 ha luogo a livello di numerose lisine situate in varie posizioni della coda istonica ed è effettuata da una famiglia di enzimi noti come istone-acetiltransferasi (HAT).
Specificità
Acetylated histone H4, acetylated histone H2B from Tetrahymena and weakly cross-reacts with acetylated histone H2B from HeLa cells, may cross-react with other acetylated proteins.
Other species not tested, but expected to cross-react since Histone H4 is well conserved.
Immunogeno
Epitope: a.a. 2-19
KLH-conjugated peptide corresponding to a.a. 2-19 of Tetrahymena histone H4 [AGGAcKGGAcKGMGAcKVGAAcKRHS-C], acetylated on lysines 5, 8, 12 and 16.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina:
μ
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Use Anti-acetyl-Histone H4 Antibody (Rabbit Polyclonal Antibody) has been published and validated in ChIP, WB, ICC to detect acetyl-Histone H4 also known as H4 histone family member A, histone 1-H4a.
Qualità
1:2000 dilution of this lot detected acetylated histone H4 in acid extracted proteins from HeLa cells treated with 5 mM sodium butyrate. Sodium butyrate, an inhibitor of deacetylases, was used to enhance detection of acetylated histone H4.
Descrizione del bersaglio
10 kDa
Stato fisico
Non purificato
Whole antiserum containing 0.05% sodium azide.
Stoccaggio e stabilità
°
Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
μ Transcriptionally unactivated DNA samples should be prepared as controls for PCR.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ordered recruitment of histone acetyltransferases and the TRAP/Mediator complex to thyroid hormone-responsive promoters in vivo.
Sharma, D; Fondell, JD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
The Polycomb Ezh2 methyltransferase regulates muscle gene expression and skeletal muscle differentiation.
Caretti, G; Di Padova, M; Micales, B; Lyons, GE; Sartorelli, V
Genes & Development null
Mitotic partitioning and selective reorganization of tissue-specific transcription factors in progeny cells.
Zaidi, SK; Young, DW; Pockwinse, SM; Javed, A; Lian, JB; Stein, JL; van Wijnen, AJ; Stein, GS
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Differences in the chromatin structure and cis-element organization of the human and mouse GATA1 loci: implications for cis-element identification.
Valverde-Garduno, V; Guyot, B; Anguita, E; Hamlett, I; Porcher, C; Vyas, P
Blood null
E C Forsberg et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(26), 14494-14499 (2000-12-20)
We have defined the histone acetylation pattern of the endogenous murine beta-globin domain, which contains the erythroidspecific beta-globin genes. The beta-globin locus control region (LCR) and transcriptionally active promoters were enriched in acetylated histones in fetal liver relative to fetal