05-530-I
Anti-Rad51 Antibody, clone 3C10
clone 3C10, from mouse
Sinonimo/i:
DNA repair protein RAD51 homolog 1, HsRAD51, hRAD51, RAD51 homolog A, Rad51
Scegli un formato
150,00 €
Spedizione prevista il22 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
150,00 €
Spedizione prevista il22 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAD51(5888)
mouse ... Rad51(19361)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Rad51 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato