Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 521,00 € |
Informazioni su questo articolo
521,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: 1:500-1:5,000, immunohistochemistry: 1:500-1:2,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:2,000-1:10,000
accession no.
NP_002937.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer4/pSer8)
Gene Information
human ... RPA2(6118)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description - | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2 | description clone RPA34-20, from mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, immunohistochemistry: 1:500-1:2,000, western blot: 1:2,000-1:10,000, immunocytochemistry: 1:500-1:5,000 | technique(s) western blot: 1:1,000-1:5,000 | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL | technique(s) western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable |
| Gene Information human ... RPA2(6118) | Gene Information human ... RPA2(6118) | Gene Information human ... RPA2(6118) | Gene Information human ... RPA2(6118) |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-92-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?