AMAB91368
Monoclonal Anti-KMT2D antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5346, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
ALR, MLL2, MLL4
Scegli un formato
541,00 €
Scegli un formato
About This Item
541,00 €
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL5346, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KMT2D(8085)
Immunogeno
Sequence
AQLADTLFSKGLGPWDPPDNLAETQKPEQSSLVPGHLDQVNGQVVPEASQLSIKQEPREEPCALGAQSVKREANGEPIGAPGTSNHLLLAGPRSEAGHLLLQKLLRAKNVQLSTGRGSEGLRAEINGHI
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)