05-180
Anti-Cortactin (p80/85) Antibody, clone 4F11
clone 4F11, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, bovine, hamster, human, rat, avian
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTTN(2017)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Control Included: 3T3 Cell Lysate (12-305) Other controls: PC-12 cell lysate, HeLa whole cell lysate or A-431 whole cell lysate
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1