05-1064
Anti-Phospho-Stat1 (Tyr701) Antibody, clone 5C9.2
clone 5C9.2, from mouse
Sinonimo/i:
Transcription factor ISGF-3 components p91/p84, signal transducer and activator of transcription 1
Scegli un formato
358,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
358,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C9.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr701)
Informazioni sul gene
human ... STAT1(6772)
mouse ... Stat1(20846)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this lot was used to detect STAT1 phosphorylated at Tyr701 in EGF treated and untreated A431 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
EGF treated and untreated A431 cell lysates, PDGF treated and untreated NIH/3T3 cell lysates, pervanadate treated and untreated PC12 cell lysates.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2