AB2034
Anti-Laminin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-LAMA, Anti-PTBHS, Anti-S-LAM-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Lama1(16772)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
IHC (paraffin) - use diluted at ≥ 1:500 on fixed, paraffin-embedded mouse tissues (skin, liver, etc). (immunoperoxidase technique with the Envision / Dako kit);
ELISA - use diluted at ≥ 1:200 (OD ≥ 500).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1