Z185221
Double-tipped needle
L 24 in., gauge 14
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science
Lunghezza
24 in.
Gauge
14
Categorie correlate
Descrizione generale
304 SS with deflected tips.