04-1664
Anticorpo anti-tag His, clone RM146
clone RM146, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM146, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HRG(3273)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Anticorpi secondari & di controllo
Anticorpi secondari preadsorbiti per doppia marcatura
Qualità
Western blotting (WB): 0,2 μg/mL di questo anticorpo hanno rivelato il tag istidina (His) in lisato di cellule HEK293T transfettate con la proteina di fusione X con tag His e lisato di E. coli con la proteina Y con tag His.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
N.B.: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash