04-1467
Anti-PABP 1 Antibody, clone 10E10
clone 10E10, from mouse
Sinonimo/i:
PABP 1, Poly(A)-binding protein 1, poly(A) binding protein, cytoplasmic 1, poly(A) binding protein, cytoplasmic 2, poly(A)-binding protein, cytoplasmic 2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10E10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PABPC1(26986)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cited in Thoma, C., et al. (2008) RNA. 14:1579-1589, and Buchet-Poyau, K., et al.(2007) Nuc. Acids Res. 35:1289-1300 using a representative lot.
Immunocytochemistry:
Cited in Afonina, E, et al. (1998) J. Biol. Chem., 273: 13015-21 (1998) using a representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected PABP 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1