Documenti fondamentali
SMB00129
Sigma-Aldrich
(15:3)-Anacardic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Anacardic acid C15:3
Scegli un formato
1 MG
315,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
315,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H30O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(O)cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C
InChI
1S/C22H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h2,4-5,7-8,15,17-18,23H,1,3,6,9-14,16H2,(H,24,25)/b5-4-,8-7-
QUVGEKPNSCFQIR-UTOQUPLUSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)