Vai a
C9749
CBiPES hydrochloride
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
N-(4′-cyano[1,1′-biphenyl]-3-yl)-N-(3-pyridinylmethyl)-ethanesulfonamide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
508,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H19N3O2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
508,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(Cc3cnccc3)c1cc(ccc1)c2ccc(cc2)C#N)CC.Cl
InChI
1S/C21H19N3O2S.ClH/c1-2-27(25,26)24(16-18-5-4-12-23-15-18)21-7-3-6-20(13-21)19-10-8-17(14-22)9-11-19;/h3-13,15H,2,16H2,1H3;1H
InChI key
QKUHSVQWWZBAKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CBiPES is a positive allosteric modulator of the mGlu2 receptor.
CBiPES is a positive allosteric modulator of the mGlu2 receptor. CBiPES attenuates stress-induced hyperthermia and blocks the hyperlocomotor effects of PCP in murine models. In rat brain, CBiPES attenuates ketamine-induced increase in extracellular histamine concentration. This compound is a sulfonamide, different chemical class from other mGlu2R agonists in the Sigma catalog.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0988SML0853SML0235
CCCI-01 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0988
CCCI-01
CDPPB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0235
CDPPB
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)