Documenti fondamentali
Z-005
Supelco
Zonisamide solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
127,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NS(CC1=NOC2=C1C=CC=C2)(=O)=O
InChI
1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
UBQNRHZMVUUOMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Zonisamide is a second-generation anticonvulsant approved for use as an adjunctive therapy in adults with partial-onset seizures, infantile spasm, mixed seizure types of Lennox-Gastaut syndrome, and generalized tonic-clonic seizure. Zonisamide is marketed in the US under the trade name Zonegran®.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zonegran is a registered trademark of Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J Y Chung et al.
New Zealand veterinary journal, 60(6), 357-359 (2012-05-30)
To evaluate the efficacy of zonisamide as a monotherapy in dogs with idiopathic epileptic seizure. The experiment was conducted on 10 dogs with idiopathic epilepsy that were treated at the Seoul National University Hospital for Animals. A diagnosis was conducted
Zonisamide: no magic bullet.
Mitchell H Katz
Archives of internal medicine, 172(20), 1565-1565 (2012-10-17)
Zonisamide for the treatment of self-inflicted dermatoses related to impulse control disorders.
Maria José Tribó et al.
Archives of dermatology, 148(6), 762-764 (2012-06-20)
Vedat Ali Yürekli et al.
Cellular and molecular neurobiology, 33(2), 205-212 (2012-12-12)
Parkinson's disease is an incurable progressive neurological condition caused by a degeneration of dopamine-producing cells characterized by motor and non-motor symptoms. The major mechanisms of the antiepileptic actions of ZNS are inhibition of voltage-gated Na(+) channel, T-type voltage-sensitive Ca(2+) channel
Kishore M Gadde et al.
Archives of internal medicine, 172(20), 1557-1564 (2012-11-14)
Obese individuals who have failed to achieve adequate weight loss with lifestyle changes have limited nonsurgical therapeutic options. We evaluated the efficacy and tolerability of zonisamide, an antiepileptic drug, for enhancing weight loss in obese patients receiving diet and lifestyle