Documenti fondamentali
L-020
Supelco
Levetiracetam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
174,00 €
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
174,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
A certified Snap-N-Spike® solution applicable for use in levetiracetam testing methods by LC/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, medication monitoring, urine drug testing, pharmaceutical research, or forensic analysis. Levetiracetam is an antiepileptic drug used in the treatment of epilepsy and is marketed under the trade name Keppra®.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Keppra is a registered trademark of UCB Pharma, S.A.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Radica M Stepanović-Petrović et al.
Anesthesia and analgesia, 115(6), 1457-1466 (2012-11-13)
We have recently shown that levetiracetam, administered systemically, exerts an antihyperalgesic effect in a rat inflammatory pain model. In this study, we examined whether levetiracetam has local peripheral antihyperalgesic/anti-edematous effects in the same model of localized inflammation and whether opioidergic
D Consoli et al.
Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland), 34(4), 282-289 (2012-11-07)
Strokes are the leading cause of epileptic seizures in adults and account for 50% of seizures in those over the age of 65 years. The use of antiepileptic drugs to prevent recurrent poststroke seizures is recommended. One hundred and twenty-eight
Hai-Dun Yan et al.
Brain research bulletin, 90, 142-148 (2012-10-31)
Levetiracetam (LEV) is a widely used antiepileptic agent for partial refractory epilepsy in humans. LEV has unique antiepileptic effects in that it does not inhibit electroshock- or pentylenetetrazol-induced convulsion, but does inhibit seizures in kindling animal and spontaneously epileptic rat
Marjolein de Groot et al.
Neuro-oncology, 15(2), 216-223 (2012-12-13)
Treatment of high-grade glioma (HGG) patients with anti-epileptic drugs (AEDs) has met with various side effects, such as cognitive deterioration. The cognitive effects of both older and newer AEDs in HGG patients are largely unknown. The aim of this study
Rafal M Kaminski et al.
Epilepsia, 50(3), 387-397 (2008-07-17)
Levetiracetam (Keppra) is an antiepileptic drug (AED) characterized by a novel mechanism of action, unique profile of activity in seizure models, and broad-spectrum clinical efficacy. The present report critically reviews several preclinical studies focused on combination therapy with levetiracetam and