Documenti fondamentali
N-046
Supelco
(+)-Norpseudoephedrine hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Cathine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Il prodotto N-046 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.C[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9+;/m0./s1
DYWNLSQWJMTVGJ-DKXTVVGFSA-N
Descrizione generale
A certified reference solution suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications, from clinical toxicology and forensic analysis to urine drug testing and sports testing. (+)-Norpseudoephedrine, also known as cathine, is a psychoactive stimulant of the phenethylamine and amphetamine classes.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Carlos Castillo-Henkel et al.
Proceedings of the Western Pharmacology Society, 53, 33-36 (2010-01-01)
Here we contrast the vascular smooth muscle contractility produced by D-nor-pseudoephedrine, alone or combined with triiodothyronine, on the aorta and coronary vasculature of the rat. At high concentrations (greater than those found in normal therapeutic dosing) D-nor-pseudoephedrine contracted the aorta.
John S Chappell et al.
Forensic science international, 195(1-3), 108-120 (2009-12-29)
A primary concern with the forensic analysis of the khat plant (Catha edulis) has been the need to preserve the principle psychoactive component, cathinone, which converts to the less-active substance, cathine, after harvesting. The loss of cathinone has serious legal
Hyeon-Kyu Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 77(12), 5454-5460 (2012-05-25)
Each of the enantiomers of both norephedrine and norpseudoephedrine were stereoselectively prepared from the common, prochiral cyclic sulfamidate imine of racemic 1-hydroxy-1-phenyl-propan-2-one by employing asymmetric transfer hydrogenation (ATH) catalyzed by the well-defined chiral Rh-complexes, (S,S)- or (R,R)-Cp*RhCl(TsDPEN), and HCO(2)H/Et(3)N as
Saba Kassim et al.
Journal of ethnopharmacology, 140(1), 193-196 (2012-01-17)
Khat chewing amongst the UK communities originating from Yemen and the East African coast is suggested to create dependency through its main stimulant components (cathinone, norephedrine and norpseudoephedrine) on the central nervous system. To validate self-reported khat chewing behaviours by
Richard Hoffman et al.
Journal of ethnopharmacology, 132(3), 554-563 (2010-06-18)
Although there is a rich body of research available regarding the effect of acute and chronic khat dosing in animal models, research on the behavioral and cognitive effects of khat in human subjects is not extensive and several of the