Documenti fondamentali
E-011
Supelco
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol hydrochloride, (1S,2R)-(+)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, D-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.69
Beilstein:
6118541
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Descrizione generale
Ephedrine is a methamphetamine analog commonly used as a stimulant and appetite suppressant. It is also found as an active constituent in herbs used for traditional Chinese medicine, such as má huáng. This certified reference standard can be used Snap-N-Spike® as a starting material in the preparation of calibrators or controls for clinical or forensic applications or Snap-N-Shoot® in quality control testing of dietary supplements containing ephedrine.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)