Documenti fondamentali
M-199
Supelco
4-Methyl-N-ethyl-pentedrone (4-MEAP HCl) hydrochloride solution
4-Methyl-N-ethyl-pentedrone (4-MEAP HCl) hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.78
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto M-199 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.N(C(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C)CC
InChI
1S/C14H21NO.ClH/c1-4-6-13(15-5-2)14(16)12-9-7-11(3)8-10-12;/h7-10,13,15H,4-6H2,1-3H3;1H
ULTAUAJCWQFPHK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Methyl-N-ethyl-pentedrone, also known as 4-MEAP and 4-MEAPP, is a stimulant drug of the cathinone class and has emerged on the illicit drug market as a designer drug. 4-MEAP has been found to be incorrectly sold as 4-methylpentedrone. This Certified Spiking Solution; is suitable as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS testing applications in forensic analysis, urine drug testing or clinical toxicology.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Camila C Figueiredo et al.
Microbiology (Reading, England), 153(Pt 9), 2910-2921 (2007-09-05)
Sporotrichosis, a mycosis caused by Sporothrix schenckii, is characterized by lymphocutaneous lesions. In immunocompromised hosts, this fungus may invade the bloodstream and disseminate to other tissues, such as lung and bone. Our group previously showed that S. schenckii yeasts adhere
C Fiset et al.
The Journal of physiology, 500 ( Pt 1), 51-64 (1997-04-01)
1. The hypothesis that Kv4.2 and Kv4.3 are two of the essential K+ channel isoforms underlying the Ca2+-independent transient outward K+ current (It) in rat ventricle has been tested using a combination of electrophysiological measurements and antisense technology in both
Piotr Kaczynski et al.
International journal of molecular sciences, 21(3) (2020-02-06)
Estradiol-17β (E2) is a key hormone regulating reproductive functions in females. In pigs, E2, as the main conceptus signal, initiates processes resulting in prolonged corpus luteum function, embryo development, and implantation. During early pregnancy the endometrium undergoes morphological and physiological
Soledad Henríquez et al.
Human reproduction (Oxford, England), 35(7), 1655-1665 (2020-06-20)
Do alterations in pro- and anti-angiogenic estrogen metabolites in follicular fluid (FF) contribute to the follicular growth arrest and anovulation associated with polycystic ovary syndrome (PCOS)? FF of PCOS women with anovulation have reduced levels of pro-angiogenic estrogen metabolites (EMs)
Yann Prudat et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 76, 46-54 (2014-08-17)
Altered gap junctional coupling potentiates slow conduction and arrhythmias. To better understand how heterogeneous connexin expression affects conduction at the cellular scale, we investigated conduction in tissue consisting of two cardiomyocyte populations expressing different connexin levels. Conduction was mapped using
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto