Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 553,00 € |
Informazioni su questo articolo
553,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
levetiracetam
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
InChI key
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
Gene Information
human ... CACNA1B(774), SV2A(9900)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Gene Information human ... CACNA1B(774), SV2A(9900) | Gene Information human ... CACNA1B(774), SV2A(9900) | Gene Information human ... CACNA1B(774), SV2A(9900) | Gene Information human ... CACNA1B(774), SV2A(9900) |
| API family levetiracetam | API family levetiracetam | API family levetiracetam | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levetiracetam
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?