Vai a
B-063
Brivaracetam-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
249,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17D3N2O2
Peso molecolare:
215.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(CN)CC(=O)O
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
General description
An internal standard suitable for GC/MS or LC/MS applications in brivaracetam testing from clinical toxicology and forensic analysis to urine drug testing and isotope dilution methods. Brivaracetam is an antiepileptic drug for the treatment of partial-onset seizures. The drug is marketed under the trade name Briviact®.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Organi bersaglio
Eyes
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Brivaracetam-D3 solution (Supelco B-063) を最近購入しました。こちらの分子構造についての添付図は baclofen のものと思われます。こちらの分子構造をご教示ください(Brivaracetam と同じですか?)。また、D3 とは重水素3個に置換されていると考えてよろしいでしょうか?
    1 risposta
    1. Thank you for calling this to our attention. Yes, D3 is substituted with 2 deuterium atoms. The correct structure for Brivaracetam can be seen in the attached image. This information will be updated shortly.