Documenti fondamentali
H-902
Supelco
α-Hydroxymidazolam solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
31,70 €
31,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
31,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13ClFN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.77
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
31,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2
QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
α-Hydroxymidazolam is an active, major metabolite in urine and blood of the benzodiazepine, midazolam. Midazolam is sold as Dormicum, Hypnovel®, and Versed as a sedative and treatment for insomnia and seizures. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Hypnovel is a registered trademark of Hoffman-LaRoche & Co. AG
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cyrille Marvalin et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 42(3), 285-293 (2011-10-26)
Midazolam, a potent benzodiazepine derivative and a typical substrate of CYP3A4/3A5, is essentially metabolized in human into 1'-hydroxymidazolam, then eliminated as the corresponding phase II metabolite, the 1'-O-β-D-glucuronide derivative. A high yield alternative to the current multistep synthesis of 1'-hydroxymidazolam
Kai-Ming Duan et al.
Journal of clinical pharmacology, 52(6), 940-946 (2011-06-18)
The aims of this study were to investigate the effect of quercetin on CYP3A activity in vivo. An open, randomized, 2-period crossover experiment was performed in 18 healthy male volunteers. Genotyped data were available from a total of 165 participants.
High-throughput analysis of in vitro cytochrome p450 inhibition samples using mass spectrometry coupled with an integrated liquid chromatography/autosampler system.
Ann Brown et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 24(8), 1207-1210 (2010-03-20)
Ruut Kaartama et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(19), 1668-1676 (2011-05-03)
A sensitive and selective gas chromatographic mass spectrometric method for the determination of midazolam and its biologically active metabolite, 1-hydroxymidazolam, in rabbit plasma has been developed and validated. Sample preparation includes mixed-mode solid-phase extraction and derivatization with silylating reagents. Midazolam-d4
J Atzrodt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(18), 5658-5667 (2012-08-15)
The syntheses of stable isotope labelled internal standards of important CYP-isoform selective probes, like testosterone 1, diclofenac 3, midazolam 5, and dextromethorphan 7, as well as their corresponding hydroxylated metabolites 6β-hydroxytestosterone 2, 4'-hydroxydiclofenac 4, 1'-hydroxymidazolam 6 and dextrorphan 8 are