Documenti fondamentali
H-059
Supelco
6β-Hydroxytestosterone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1
XSEGWEUVSZRCBC-ZVBLRVHNSA-N
Descrizione generale
A Certified Spiking Solution® suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from clinical and diagnostic testing to endocrinology and sports testing. 6ß-Hydroxytestosterone is a major urinary metabolite of testosterone, a hormone from the androgen group of steroids. Testosterone is an important sex hormone and anabolic steroid used as a performance-enhancing drug.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yong Liu et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 27(10), 1555-1560 (2004-10-07)
The intestinal bacterial metabolites of ginsenosides are responsible for the main pharmacological activities of ginseng. The purpose of this study was to find whether these metabolites influence hepatic metabolic enzymes and to predict the potential for ginseng-prescription drug interactions. Utilizing
Cuiping Chen et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 300(2), 417-420 (2002-01-24)
The adrenochrome reaction (oxidation of epinephrine to adrenochrome) has been widely employed as a standard assay for reactive oxygen species, produced under a variety of conditions, including those produced during cytochrome P450 (CYP)-mediated oxidation of substrates such as cyclosporine. However
Dan A Rock et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(12), 2410-2413 (2008-09-04)
Cytochrome P450 (P450) reaction phenotyping is a key process toward accurately determining the contribution of different P450s to the metabolism of new chemical entities. The significance of P450s to drug disposition has led to the identification of selective chemical and
Thomas M Polasek et al.
European journal of clinical pharmacology, 62(3), 203-208 (2006-01-18)
Macrolide antibiotics are mechanism-based inactivators of CYP3A enzymes that exhibit varying degrees of inhibitory potency. Our aim was to predict quantitatively the drug-drug interaction (DDI) potential of five macrolides from in vitro studies using testosterone as the CYP3A substrate, and
Vilasinee Hirunpanich et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 34(2), 305-310 (2005-11-22)
To investigate the pharmacokinetic interaction between cyclosporin A (CsA) and docosahexaenoic acid (DHA) in vivo, 5 mg/kg CsA was orally or intravenously coadministered with DHA (50-200 microg/kg) to rats. The effect of DHA on CYP3A activity was determined using rat