Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 228,00 € |
Informazioni su questo articolo
228,00 €
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
(±)-Metanephrine HCl , (±)-Normetanephrine HCl
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Analysis Note
DL -Metanephrine hydrochlorideDL -Normetanephrine hydrochloride
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 mg/mL each component in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL each component in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1 mg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® |
| technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) - |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format single component solution |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Avvertenze di sicurezza
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?