Documenti fondamentali
H-091
Supelco
(+\-)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-D3 (ring-D3) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
VMA-D3 solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7D3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.19
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(c(c(c(c1[2H])C(O)C(=O)O)[2H])[2H])O
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D
CGQCWMIAEPEHNQ-NRUYWUNFSA-N
Descrizione generale
A stable labeled internal standard suitable for monitoring Vanilmandelic acid levels in LC/MS applications such as endocrinology and clinical and diagnostic testing. Vanilmandelic acid, or VMA, is a urinary metabolite of the catecholamines epinephrine and norepinephrine.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)