Documenti fondamentali
H-175
Supelco
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
(±)-Vanilmandelic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylhydroxyacetic acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, Vanillinmandelic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(ccc(c1)C(O)C(=O)O)O
InChI
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A Certified Reference Material suitable for monitoring Vanilmandelic acid levels in LC/MS applications such as endocrinology and clinical and diagnostic testing. Vanilmandelic acid, or VMA, is a urinary metabolite of the catecholamines epinephrine and norepinephrine.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)