Documenti fondamentali
G-027
Supelco
Ginger Gingerols and Shogaols Mix solution
certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Gingerols/Shogaols Mix Solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H26O4
Peso molecolare:
294.39
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
6-Gingerol, 500 μg/mL
8-Gingerol, 500 μg/mL
10-Gingerol, 500 μg/mL
6-Shogaol, 500 μg/mL
8-Shogaol, 500 μg/mL
10-Shogaol, 500 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
genus zingiber
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)