Documenti fondamentali
E-081
Supelco
Etizolam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H15ClN4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Il prodotto E-081 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC1=CC2=C(S1)N3C(CN=C2C4=CC=CC=C4Cl)=NN=C3C
InChI
1S/C17H15ClN4S/c1-3-11-8-13-16(12-6-4-5-7-14(12)18)19-9-15-21-20-10(2)22(15)17(13)23-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3
VMZUTJCNQWMAGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A certified solution standard for use in LC/MS or GC/MS benzodiazepine testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. Etizolam, sold under brand names such as Etilaam, Etizola, or Depas, is a benzodiazepine analog used for the short-term treatment of insomnia, anxiety, or panic attacks. Etizolam is also sold on the designer drug market with cases of abuse noted in Europe and the US.
Azioni biochim/fisiol
Etizolam is a thienodiazepine anxiolytic and as compared to other benzodiazepines has lower dependence potential. It differs from other benzodiazepines in that its molecules possess a thiophene ring instead of benzene. It has anticonvulsant, sedative, anxiolytic, amnesic, hypnotic and muscle relaxant properties. It′s mode of action is through benzodiazepine receptor. It is used to treat insomnia, moderate depression and social anxiety disorder, and has occasionally been associated with blepharospasm and skin lesions.[1][2]
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Lopedota et al.
Journal of microencapsulation, 24(3), 214-224 (2007-04-25)
The aim of this study was to gain insight into the feasibility of using microparticles (MPs) constituted by the biodegradable poly (DL-lactide-co-glycolide) (PLGA) and a number of cyclodextrins (CDs) as an orally sustained delivery system of the hypnotic agent etizolam
Yutaro Suzuki et al.
Therapeutic drug monitoring, 26(6), 638-642 (2004-12-01)
Administration of fluvoxamine with concomitant benzodiazepines is common in clinical situations. This study investigated the effects of the coadministration of fluvoxamine on plasma concentrations of etizolam and evaluated the effects of various fluvoxamine doses on drug interactions with etizolam. Subjects
Sumit Gupta et al.
Indian journal of pharmacology, 46(6), 655-656 (2014-12-30)
Etizolam is a thienodiazepine anxiolytic which is said to have lower dependence potential than other benzodiazepines. We report a case of etizolam dependence in a young male with social anxiety disorder and moderate depression. This case report highlights the fact
Encyclopedia of Psychopharmacology
Ian Stolerman
Springer Science & Business Media, 502-502 (2010)
Toshiaki Makino et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 28(2), 280-284 (2005-02-03)
Kamisyoyosan (KSS) and Tokisyakuyakusan (TSS) are widely used herbal formulas in Japanese traditional kampo medicine to relieve the symptoms occurred in climacteric disturbance. Since Japanese physicians frequently prescribe these formulas combined with etizolam, one of benzodiazepine anxiolytics, we evaluated the