Documenti fondamentali
H-129
Supelco
α-Hydroxyetizolam solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H15ClN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.85
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Il prodotto H-129 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(cc1C(O)C)C=NC(c4[n]2c(nn4)C)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C17H15ClN4OS/c1-9(23)14-7-11-8-19-15(12-5-3-4-6-13(12)18)16-21-20-10(2)22(16)17(11)24-14/h3-9,15,23H,1-2H3
BTGCWXDWJAGZML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A major urinary metabolite of the benzodiazepine etizolam. Etizolam, commonly sold under the trade name Etilaam, Etizola, or Depas, is a benzodiazepine analog used for the short-term treatment of insomnia, anxiety, or panic attacks. This certified Snap-N-Spike®; solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS benzodiazepine testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M J Smyth et al.
European journal of immunology, 28(12), 4162-4169 (1998-12-23)
Mouse CD8+ CTL reactive with an H-2Db presented 9-mer peptide of the human papilloma virus 16 (HPV-16) protein E749-57 (RAHYNIVTF) were generated from the splenocytes of wild-type C57BL/6 (B6), B6.perforin-deficient, B6.gld or B6.TNF-deficient mice. In short-term (4 h) assays, CTL
M Gunzer et al.
Immunity, 13(3), 323-332 (2000-10-06)
Cognate interactions of naive T cells with antigen-presenting dendritic cells require physical cell-cell contacts leading to signal induction and T cell activation. Using a three-dimensional collagen matrix videomicroscopy model for ovalbumin peptide-specific activation of murine and oxidative mitogenesis of human
Jeffrey A Luross et al.
Arthritis and rheumatism, 46(6), 1671-1682 (2002-07-13)
The receptor-binding B subunit of Escherichia coli heat-labile enterotoxin (EtxB) is a highly stable, nontoxic protein that is capable of modulating immune responses. This study was conducted to determine whether mucosal administration of EtxB can block collagen-induced arthritis (CIA) and
C E Alexander et al.
European journal of immunology, 31(4), 1199-1210 (2001-04-12)
In this study we show an increased incidence of T cell apoptosis in the liver and spleen of mice infected with Leishmania donovani. T cells from L. donovani-infected mice were found to be increasingly susceptible to CD95-mediated apoptosis in vitro
Anthony R Fehr et al.
Journal of virology, 85(2), 663-674 (2010-11-05)
We have previously reported that a newly annotated gene of human cytomegalovirus (HCMV), UL21a, encodes an early viral protein termed pUL21a. Most notably, the virions of a UL21a deletion virus had markedly reduced infectivity, indicating that UL21a is required to