Documenti fondamentali
D-029
Supelco
Digoxin solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
79,90 €
79,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
79,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H64O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
780.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
79,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]2C)O[C@H]3[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]3C)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Descrizione generale
Digoxin is a cardiac glycoside used to treat a variety of heart conditions from atrial fibrilation to heart failure. The drug is sold under the trade names Lanoxin®, Digitek®, or Lanoxicamps. This analytical reference standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications such as clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Digitek is a registered trademark of Mylan Bertek Pharmaceuticals, Inc.
Lanoxin is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Digoxin: time to reconsider its role in atrial fibrillation?
Mohit K Turagam
Southern medical journal, 106(6), 381-381 (2013-06-06)
Prescrire international, 22(137), 98-98 (2013-05-11)
Several epidemiological studies, some of which included several thousand women, have shown a link between digoxin exposure and the risk of breast cancer. A cohort study of women with angina, identified in the Danish Prescription Registry, showed a statistically significant
The toxicology literature of 2011: issues impacting the emergency physician.
Nathan P Charlton et al.
The American journal of emergency medicine, 31(3), 597-601 (2013-02-06)
Jie Wu et al.
Transplantation, 95(3), 434-441 (2013-01-09)
Th17 responses have been suggested to participate in the pathogenesis of acute allograft rejection. RORγt is the master transcription factor that controls Th17 cell differentiation and expansion. However, little is known about the effect that antagonizing RORγt activity may have
Digoxin increases deaths in patients with atrial fibrillation.
Andros Tofield
European heart journal, 34(11), 793-793 (2013-04-25)
Protocolli
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18