LM1102
Avanti
17:0-20:4 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1102, methanol solution
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1102-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1102
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,21,23,27,29,40H,3-10,12,14-16,18,20,22,24-26,28,30-39,43H2,1-2H3,(H,46,47)/b13-1
Applicazioni
- for phospholipid extraction from mitochondria for quantitative mass spectrometry (MS) analysis[1]
- for lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)[2]
- for lipid quantification using liquid chromatography- mass spectrometry (LC-MS)[3][4]
- in the preparation of total lipid extracts by LC-MS[5]
- for ratiometric quantification of phosphoethanolamine (PE) using LC-MS[6]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)