Documenti fondamentali
D-023
Supelco
N-Desmethyl-cis-tramadol hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
35,90 €
35,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
35,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
35,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)C2=CC(OC)=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
NOZLWRHUQJHIRG-PBCQUBLHSA-N
Descrizione generale
N-Desmethyl-cis-tramadol is a primary urinary and plasma metabolite of the synthetic analgesic tramadol. Tramadol, sold under trade names Ultram®, Conzip®, and Ryzolt®, relieves moderate to severe pain. This analytical reference standard is applicable for numerous LC/MS or GC/MS applications from pain prescription monitoring, urine drug testing and forensic analysis to clinical toxicology or pharmaceutical testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Conzip is a registered trademark of Cipher Pharmaceuticals Inc.
Ryzolt is a registered trademark of Purdue Pharma Products L.P.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultram is a registered trademark of Johnson & Johnson
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This article presents an LC-MS/MS method for the determination of tramadol in urine samples using reversed-phase LC-MS/MS aided by isotope internal standards.