LM1202
Avanti
17:0-20:4 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1202-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-43(47)53-41(39-52-54(48,49)51-37-40(45)36-44)38-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,40-41,44-45H,3-10,12,14-16,18,20,22,24-26,28,30-39H2,1-2H
ABNFKIWKBSZNJF-ATWIOZHASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- has been used as an internal standard (IS) in lipid extraction from isolated pure mitochondria for mass spectrometry (MS) analysis[2]
- has been used as an internal standard (IS) in liquid chromatography (LC)-MS analysis[3]
- might be used in dual substrate (acyl-CoA and lysophospholipid) choice acyltransferase assay[4]
- might be used for quantitative phospholipid analysis by MS[5]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)