Documenti fondamentali
999993C
Avanti
14:0 Diether PC
Avanti Research - A Croda Brand 999993C
Sinonimo/i:
1,2-di-O-tetradecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H76NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
649.97
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (999993C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (999993C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 999993C
Concentrazione
10 mg/mL (999993C-10mg)
10 mg/mL (999993C-25mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrizione generale
14:0 Diether PC (phosphocholine) is a glycerophospholipid having two tetradecyl chains attached to the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone by ether bonds. It has choline as the alcohol moiety, attached to the phosphate group.[1]
Applicazioni
14:0 Diether PC or 1,2-di-O-tetradecyl-sn-glycero-3-phosphocholine might be used:
  • in lipid bicelles to reconstitute EmrE (secondary active transport protein) to study the chain length dependence by differential scanning calorimetry and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR)[2]
  • to compose isotropically tumbling small bicelles, to study its size and morphology[3]
  • to prepare bicelle samples for solid-state NMR experiments to determine if the proteins could be reconstituted into phospholipid bilayers[4]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (999993C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (999993C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Assessing interactions between a polytopic membrane protein and lipid bilayers using differential scanning calorimetry and solid-state NMR
Banigan JR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 122(8), 2314-2322 (2018)
Expression and purification of the membrane protein p7 from hepatitis C virus
Cook GA, et al.
Pept. Sci., 96(1), 32-40 (2011)
Assessing the size, stability, and utility of isotropically tumbling bicelle systems for structural biology
Wu H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1798(3), 482-488 (2010)
H A Pérez et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(10), 2644-2653 (2020-02-20)
The lack of carbonyl groups and the presence of ether bonds give the lipid interphase a different water organization around the phosphate groups that affects the compressibility and electrical properties of lipid membranes. Generalized polarization of 1,2-di-O-tetradecyl-sn-glycero-3-phosphocholine (14:0 diether PC)
Structural and functional roles of ether lipids
Dean JM and Lodhi IJ
Protein & cell, 9(2), 196-206 (2018)